Stampa…
4-Methoxycinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6574-100G OR6574-25G
APOSOR6574-100GEA 52.2 EUR
APOSOR6574-100G APOSOR6574-25G
4-Methoxycinnamic acid 98%
4-Methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Punto di fusione: 170…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004398
CAS Number: 830-09-1
EINECS: 212-594-0