Stampa…
3-Methoxycinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
OR6573-100G OR6573-10G OR6573-25G
APOSOR6573-100GEA 162 EUR
APOSOR6573-100G APOSOR6573-10G APOSOR6573-25G
3-Methoxycinnamic acid 97%
3-Methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Punto di fusione: 115…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004386
CAS Number: 6099-04-3