Stampa…
Benzo[b]thiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6572-5G OR6572-100G OR6572-25G
APOSOR6572-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6572-5G APOSOR6572-100G APOSOR6572-25G
Benzo[b]thiophene 97%
Benzo[b]thiophene
Formula: C₈H₆S
Punto di ebollizione: 221…222 °C
Punto di fusione: 28…33 °C
Densità: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005864
CAS Number: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III