Stampa…
3-Bromothiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Thienyl bromide
OR6570-100G OR6570-25G OR6570-500G
APOSOR6570-100GEA 72.7 EUR
APOSOR6570-100G APOSOR6570-25G APOSOR6570-500G
3-Bromothiophene 97%
3-Bromothiophene
Formula: C₄H₃BrS
Peso molecolare: 163,04 g/mol
Punto di ebollizione: 92…93 °C/90mmHg
Densità: 1,722 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005464
CAS Number: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II