Stampa…
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diethyl 2-oxomalonate
OR6568-25G OR6568-5G OR6568-100G
APOSOR6568-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6568-25G APOSOR6568-5G APOSOR6568-100G
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 97%
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate)
Formula: C₇H₁₀O₅
Peso molecolare: 174,15 g/mol
Punto di ebollizione: 208…210 °C
Densità: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009121
CAS Number: 609-09-6
EINECS: 210-176-2