Stampa…
6-Methoxy-1-tetralone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6567-5G OR6567-1G OR6567-25G OR6567-100G
APOSOR6567-5GEA 0 EUR
APOSOR6567-5G APOSOR6567-1G APOSOR6567-25G APOSOR6567-100G
6-Methoxy-1-tetralone 98%
6-Methoxy-1-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 171 °C/11mmHg
Punto di fusione: 76…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001695
CAS Number: 1078-19-9