Stampa…
1-Indanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
OR6561-100G OR6561-10G OR6561-25G OR6561-500G
APOSOR6561-100GEA 94.5 EUR
APOSOR6561-100G APOSOR6561-10G APOSOR6561-25G APOSOR6561-500G
1-Indanone 98%
1-Indanone
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 243…245 °C
Punto di fusione: 38…42 °C
Densità: 1,103 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003785
CAS Number: 83-33-0
EINECS: 201-470-1