Stampa…
Thioxanthen-9-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thioxanthone
OR6559-100G OR6559-25G
APOSOR6559-100GEA 198 EUR
APOSOR6559-100G APOSOR6559-25G
Thioxanthen-9-one 95%
Thioxanthen-9-one
Formula: C₁₃H₈OS
Peso molecolare: 212,2700 g/mol
Punto di ebollizione: 371…373 °C/715mmHg
Punto di fusione: 210…213 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005066
CAS Number: 492-22-8
EINECS: 207-749-4