Stampa…
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6558-1G OR6558-5G
APOSOR6558-1GEA 87.3 EUR
APOSOR6558-1G APOSOR6558-5G
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 95%
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Formula: C₂Cl₂N₂S
Punto di ebollizione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799286
CAS Number: 2254-88-8