Stampa…
Dibenzosuberenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-one
OR6557-100G OR6557-25G
APOSOR6557-100GEA 198 EUR
APOSOR6557-100G APOSOR6557-25G
Dibenzosuberenone 98%
Dibenzosuberenone
Formula: C₁₅H₁₀O
Peso molecolare: 206,24 g/mol
Punto di fusione: 87…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003588
CAS Number: 2222-33-5
EINECS: 218-737-3