Stampa…
Cycloheptanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Suberon, Cycloheptan-1-one
OR6556-100G OR6556-25G
APOSOR6556-100GEA 118 EUR
APOSOR6556-100G APOSOR6556-25G
Cycloheptanone 98%
Cycloheptanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 179…181 °C
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 0,956 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004159
CAS Number: 502-42-1
UN: 1224
ADR: 3,III