N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₃N₃O₂ Punto di fusione: >335 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00203262 CAS Number: 81261-77-0 |