Stampa…
2-Hydroxybenzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
OR6552-5G OR6552-25G OR6552-100G
APOSOR6552-5GEA 17.6 EUR
APOSOR6552-5G APOSOR6552-25G APOSOR6552-100G
2-Hydroxybenzimidazole 97%
2-Hydroxybenzimidazole
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,14 g/mol
Punto di fusione: 314…316 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127894
CAS Number: 615-16-7