Stampa…
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6551-10G OR6551-25G OR6551-50G OR6551-5G OR6551-250MG OR6551-500MG
APOSOR6551-10GEA 379 EUR
APOSOR6551-10G APOSOR6551-25G APOSOR6551-50G APOSOR6551-5G APOSOR6551-250MG APOSOR6551-500MG
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole 97%
2-(3-Hydroxypropyl)benzimidazole
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022688
CAS Number: 2403-66-9