(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈N₂O Punto di fusione: 160…161 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014560 CAS Number: 4856-97-7 |