Stampa…
Benzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
OR6549-50G OR6549-100G OR6549-500G
APOSOR6549-50GEA 21.9 EUR
APOSOR6549-50G APOSOR6549-100G APOSOR6549-500G
Benzimidazole 97%
Benzimidazole
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C
Punto di fusione: 169…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005585
CAS Number: 51-17-2
EINECS: 200-081-4