Stampa…
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Pyrrolidin-1-yl)acetonitrile
OR6547-1G OR6547-5G
APOSOR6547-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6547-1G APOSOR6547-5G
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Formula: C₆H₁₀N₂
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Punto di ebollizione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014098
CAS Number: 29134-29-0
EINECS: 249-463-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III