Stampa…
Diethyl (2-phenylethyl)malonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diethyl 2-phenethylmalonate
OR6546-25G OR6546-5G OR6546-100G
APOSOR6546-25GEA 270 EUR
APOSOR6546-25G APOSOR6546-5G APOSOR6546-100G
Diethyl (2-phenylethyl)malonate 98%
Diethyl (2-phenylethyl)malonate
Formula: C₁₅H₂₀O₄
Peso molecolare: 264,32 g/mol
Punto di ebollizione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026887
CAS Number: 6628-68-8
EINECS: 229-610-7