Stampa…
3-Amino-2-chloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridin-3-amine
OR6543-25G OR6543-5G OR6543-1G OR6543-500G
APOSOR6543-25GEA 21.9 EUR
APOSOR6543-25G APOSOR6543-5G APOSOR6543-1G APOSOR6543-500G
3-Amino-2-chloropyridine 98%
3-Amino-2-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,56 g/mol
Punto di ebollizione: 130…134 °C/22mmHg
Punto di fusione: 76…78 °C
Flash Pt: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006238
CAS Number: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9