Stampa…
Ethyl-1-piperidinepropionate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Piperidino)propionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(Piperidino)propionate, 1-Piperidinepropionic Acid Ethyl Ester
OR6540-100G OR6540-50G
APOSOR6540-100GEA 161 EUR
APOSOR6540-100G APOSOR6540-50G
Ethyl-1-piperidinepropionate
Ethyl-1-piperidinepropionate
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Peso molecolare: 185,27 g/mol
Punto di ebollizione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006514
CAS Number: 19653-33-9