Stampa…
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6539-100G OR6539-25G
APOSOR6539-100GEA 45.1 EUR
APOSOR6539-100G APOSOR6539-25G
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Punto di fusione: 177…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007770
CAS Number: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3