Stampa…
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
OR6534-100G OR6534-10G OR6534-25G
APOSOR6534-100GEA 26.3 EUR
APOSOR6534-100G APOSOR6534-10G APOSOR6534-25G
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di fusione: 126…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002778
CAS Number: 501-97-3
EINECS: 207-931-3