Stampa…
3-Cyclopentylpropionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6533-100G OR6533-25G
APOSOR6533-100GEA 158 EUR
APOSOR6533-100G APOSOR6533-25G
3-Cyclopentylpropionic acid
3-Cyclopentylpropionic acid
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 130…133 °C/12mmHg
Densità: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001392
CAS Number: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
UN: 1993
ADR: 3,III