Stampa…
Cycloheptanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cycloheptane carboxylic acid
OR6532-5G OR6532-1G
APOSOR6532-5GEA 52.4 EUR
APOSOR6532-5G APOSOR6532-1G
Cycloheptanecarboxylic acid 95%
Cycloheptanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₄O₂
Peso molecolare: 142,2 g/mol
Punto di ebollizione: 135…138 °C/19mmHg
Densità: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004152
CAS Number: 1460-16-8
EINECS: 215-954-5