Stampa…
Ethoxyacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxyacetic acid
OR6531-250G OR6531-500G
APOSOR6531-250GEA 234 EUR
APOSOR6531-250G APOSOR6531-500G
Ethoxyacetic acid 97%
Ethoxyacetic acid
Formula: C₄H₈O₃
Peso molecolare: 104,11 g/mol
Punto di ebollizione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004310
CAS Number: 627-03-2