2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₅N Punto di ebollizione: 141…142 °C/13mmHg Densità: 0,962 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128112 CAS Number: 3288-99-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |