3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₉NO₄ Punto di fusione: 149…151 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023096 CAS Number: 3339-73-9 EINECS: 222-083-4 |