Stampa…
Fluorene-9-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6528-100G OR6528-10G OR6528-25G
APOSOR6528-100GEA 132 EUR
APOSOR6528-100G APOSOR6528-10G APOSOR6528-25G
Fluorene-9-carboxylic acid 95%
Fluorene-9-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₂
Punto di fusione: 226…232 °C
Flash Pt: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001136
CAS Number: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2