Stampa…
2-Phthalimidopropionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Phthalyl-DL-alanine, N-Phthaloyl-DL-alanine, 2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
OR6527-10G OR6527-25G OR6527-100G
APOSOR6527-10GEA 118 EUR
APOSOR6527-10G APOSOR6527-25G APOSOR6527-100G
2-Phthalimidopropionic acid 98%
2-Phthalimidopropionic acid
Formula: C₁₁H₉NO₄
Peso molecolare: 219,20 g/mol
Punto di fusione: 159…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023061
CAS Number: 19506-87-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III