Stampa…
N-Phthaloylglycine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6526-100G OR6526-10G OR6526-500G
APOSOR6526-100GEA 81.2 EUR
APOSOR6526-100G APOSOR6526-10G APOSOR6526-500G
N-Phthaloylglycine 98%
N-Phthaloylglycine
Formula: C₁₀H₇NO₄
Punto di fusione: 193…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005900
CAS Number: 4702-13-0
EINECS: 225-177-3