Stampa…
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6525-25G OR6525-1G OR6525-5G
APOSOR6525-25GEA 226 EUR
APOSOR6525-25G APOSOR6525-1G APOSOR6525-5G
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Formula: C₁₂H₁₀O₄
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016964
CAS Number: 1846-76-0