Stampa…
Thiomorpholine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6523-25G OR6523-5G
APOSOR6523-25GEA 35 EUR
APOSOR6523-25G APOSOR6523-5G
Thiomorpholine 98%
Thiomorpholine
Formula: C₄H₉NS
Peso molecolare: 103,19 g/mol
Punto di ebollizione: 169…177 °C
Densità: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005974
CAS Number: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
UN: 3267
ADR: 8,III