1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁N Punto di ebollizione: 232…233 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,049 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006896 CAS Number: 91-21-4 EINECS: 202-050-0 |