Stampa…
Indoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydroindol
OR6520-250G OR6520-25G
APOSOR6520-250GEA 40.8 EUR
APOSOR6520-250G APOSOR6520-25G
Indoline 98%
Indoline
Formula: C₈H₉N
Peso molecolare: 119,17 g/mol
Punto di ebollizione: 220…221 °C
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005705
CAS Number: 496-15-1
EINECS: 207-816-8