Stampa…
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6519-100G OR6519-10G OR6519-25G
APOSOR6519-100GEA 256 EUR
APOSOR6519-100G APOSOR6519-10G APOSOR6519-25G
2-Aminoacetophenone hydrochloride
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClNO
Punto di fusione: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012873
CAS Number: 5468-37-1