Stampa…
N-Methylethylenediamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Aminoethylmethylamine, N1-Methylethane-1,2-diamine
OR6516-25G OR6516-5G OR6516-100G
APOSOR6516-25GEA 109 EUR
APOSOR6516-25G APOSOR6516-5G APOSOR6516-100G
N-Methylethylenediamine 95%
N-Methylethylenediamine
Formula: C₃H₁₀N₂
Peso molecolare: 74,13 g/mol
Punto di ebollizione: 114…117 °C
Densità: 0,85 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008165
CAS Number: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II