Stampa…
2-Aminoetildimetilamina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Dimetilaminoetilamina
OR6514-100G OR6514-1KG OR6514-250G
APOSOR6514-100GEA 21.9 EUR
APOSOR6514-100G APOSOR6514-1KG APOSOR6514-250G
2-Aminoetildimetilamina 97%
2-Aminoetildimetilamina
Formula: C₄H₁₂N₂
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008175
CAS Number: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3+8,II