Stampa…
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6513-100G OR6513-25G OR6513-5G
APOSOR6513-100GEA 96 EUR
APOSOR6513-100G APOSOR6513-25G APOSOR6513-5G
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆ClNO₂
Peso molecolare: 229,71 g/mol
Punto di fusione: 260…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012744
CAS Number: 2328-12-3