Stampa…
4-Amino-1-methylpiperidine 92%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6512-25G OR6512-5G
APOSOR6512-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6512-25G APOSOR6512-5G
4-Amino-1-methylpiperidine 92%
4-Amino-1-methylpiperidine
Formula: C₆H₁₄N₂
Punto di ebollizione: 83 °C/40mmHg
Densità: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01570549
CAS Number: 41838-46-4
UN: 1760
ADR: 8,III