Stampa…
5-Chloro-1-pentanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloropentan-1-ol
OR6509-5G OR6509-25G OR6509-100G
APOSOR6509-5GEA 16.1 EUR
APOSOR6509-5G APOSOR6509-25G APOSOR6509-100G
5-Chloro-1-pentanol 95%
5-Chloro-1-pentanol
Formula: C₅H₁₁ClO
Peso molecolare: 122,59 g/mol
Punto di ebollizione: 102…103 °C/8mmHg
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039556
CAS Number: 5259-98-3
EINECS: 226-067-8