Stampa…
Cyclopropylméthanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclopropyl carbinol, Cyclopropanemethanol
OR6507-100G OR6507-25G OR6507-500G
APOSOR6507-100GEA 71.2 EUR
APOSOR6507-100G APOSOR6507-25G APOSOR6507-500G
Cyclopropylméthanol 98%
Cyclopropylméthanol
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72.11 g/mol
Punto di ebollizione: 123…124 °C
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0.89 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001309
CAS Number: 2516-33-8
UN: 2920
ADR: 8+3 II