Stampa…
(±)-1-Indanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-1-Hydroxyindan, 1-Indanol, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol
OR6504-100G OR6504-25G OR6504-5G
APOSOR6504-100GEA 155 EUR
APOSOR6504-100G APOSOR6504-25G APOSOR6504-5G
(±)-1-Indanol 98%
(±)-1-Indanol
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 128 °C/12mmHg
Punto di fusione: 50…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003797
CAS Number: 6351-10-6