Stampa…
2-(Dicyanomethylene)indan-1,3-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Dicyanomethylene-1,3-indanedione, (1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-inden-2-ylidene)malonitrile
OR6503-25G OR6503-50G
APOSOR6503-25GEA 255 EUR
APOSOR6503-25G APOSOR6503-50G
2-(Dicyanomethylene)indan-1,3-dione 98%
2-(Dicyanomethylene)indan-1,3-dione
Formula: C₁₂H₄N₂O₂
Peso molecolare: 208.18 g/mol
Punto di fusione: 270 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051930
CAS Number: 16954-74-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III