Stampa…
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
OR6502-100G OR6502-25G
APOSOR6502-100GEA 94.5 EUR
APOSOR6502-100G APOSOR6502-25G
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal 97%
(Methylamino)acetaldehyde dimethylacetal
Formula: C₅H₁₃NO₂
Peso molecolare: 119,16 g/mol
Punto di ebollizione: 139…140 °C
Punto di fusione: –73 °C
Densità: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008485
CAS Number: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
UN: 1993
ADR: 3,III