Stampa…
1,2-Dichloro-4-iodobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dichloroiodobenzene
OR6486-100G OR6486-250G OR6486-25G OR6486-500G
APOSOR6486-100GEA 49.3 EUR
APOSOR6486-100G APOSOR6486-250G APOSOR6486-25G APOSOR6486-500G
1,2-Dichloro-4-iodobenzene 99%
1,2-Dichloro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂I
Peso molecolare: 272.9 g/mol
Punto di ebollizione: 116…118 °C/12mmHg
Punto di fusione: 27…29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019014
CAS Number: 20555-91-3
EINECS: 243-874-0