Stampa…
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Iodophenyl)propanoic acid
OR6478-1G OR6478-250MG
APOSOR6478-1GEA 52.2 EUR
APOSOR6478-1G APOSOR6478-250MG
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
3-(4-Iodophenyl)propionic acid
Radiopharmaceutical precursor.
Formula: C₉H₉IO₂
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017597
CAS Number: 1643-29-4