Stampa…
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6464-100G OR6464-1KG OR6464-500G
APOSOR6464-100GEA 58 EUR
APOSOR6464-100G APOSOR6464-1KG APOSOR6464-500G
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003362
CAS Number: 881-68-5