2,6-Pyridinedimethanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₉NO₂ Punto di ebollizione: 185 °C/15mmHg Punto di fusione: 110…115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006351 CAS Number: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |