Stampa…
3-Bromo-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-picoline
OR6455-100G OR6455-25G OR6455-500G
APOSOR6455-100GEA 49.5 EUR
APOSOR6455-100G APOSOR6455-25G APOSOR6455-500G
3-Bromo-4-methylpyridine 98%
3-Bromo-4-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172,02 g/mol
Punto di ebollizione: 199…200 °C
Densità: 1,549 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082592
CAS Number: 3430-22-6