Stampa…
2-Bromo-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6454-25G OR6454-5G OR6454-1G
APOSOR6454-25GEA 79.9 EUR
APOSOR6454-25G APOSOR6454-5G APOSOR6454-1G
2-Bromo-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-4-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Punto di ebollizione: 87 °C/10mmHg
Densità: 1,545 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082590
CAS Number: 4926-28-7